Learn More
Gibco™ DMEM FluoroBrite™
Código de producto. 15291866 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
5 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15291866 500 mL 500 ml
15266695 10 x 500 mL 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15291866 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1896701
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para mejorar la relación señal-ruido de los fluoróforos. El medio DMEM FluoroBrite™ Gibco™ se utiliza para mejorar la señal de fluorescencia durante la adquisición de imágenes de células vivas y conserva la integridad celular.
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM features a background fluorescence that is comparable to PBS and 90% lower than that emitted by standard phenol red–free DMEM. Formulated to include the required nutrients for routine cell culture when supplemented with 10% fetal bovine serum and 4 mM L-glutamine or GlutaMAX™ Supplement, FluoroBrite™ DMEM is designed to enhance the signal-to-noise ratio of fluorophores, enabling researchers to visualize even the weakest fluorescent events in an environment that promotes optimum cell health. Additional features include:
  • Enhancement of fluorescence signal during live-cell imaging
  • DMEM-based to help preserve cell health
Live-cell fluorescence microscopy is an essential technique for the visualization of fundamentally important and physiologically relevant biological events. A key challenge with this technique is the ability to image weak fluorophores without causing cell damage, photobleaching, or undesirable changes to cell health. FluoroBrite™ DMEM helps address these issues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C). Proteja el producto de la luz.