Learn More
Ácido fluorobórico, técnico, solución al 50 %, Fisher Chemical
Código de producto. 10010170 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10010170 500 mL Frasco de plástico HDPE 500 ml
1 options
Código de producto. 10010170 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/1350/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color De incoloro a amarillo
CAS 16872-11-0
Punto de fusión -90°C
Punto de ebullición 130°C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 5.1mmHg at 20°C
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular BF4H
Forma física Líquido
Número MDL 11345
Sinónimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Clave InChI ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Nombre IUPAC hidro;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 87.812
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.81g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.