Learn More
Ácido fluorobórico, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10482771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10482771 500 g Frasco de plástico 500 GR
10236540 25 g Frasco de plástico 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10482771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196705000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.20€
    50.65€ / 500 g
    Ahorro 9.55€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16872-11-0 | BF4H | 87.812 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16872-11-0 , 7732-18-5 , 10043-35-3
Fórmula molecular BF4H
Peso molecular (g/mol) 87.812
Número MDL MFCD00011345
Clave InChI ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo ácido fluorobórico, ácido tetrafluorobórico, tetrafluoroborato de hidrógeno, ácido borofluórico, ácido hidrofluobórico, borato 1-, tetrafluoro-, hidrógeno, hidrotetrafluoroborato, tetrafluoroborato de hidrógeno 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
Nombre IUPAC hidro;tetrafluoroborato
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido fluorobórico
Color Blanco
Punto de fusión -90.0 °C
Punto de ebullición 130.0 °C
Densidad 1.4100 g/ml
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.41
Fórmula lineal HBF4
Número UN 1775
Cantidad 500 g
Fieser 01, 394
Forma física Cristales adherentes o trozos
Índice Merck 15, 4180
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: miscible con alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.81
Porcentaje de pureza 48 al 51 % (ácido)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.