Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de semicelda de fluoroborato
Código de producto. 11947701
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Membrana de polímero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11947701 Membrana de polímero cada uno
1 options
Código de producto. 11947701 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51107676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00€
    1331.35€ / paquete de 1
    Ahorro 208.65€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Especificaciones
Material Membrana de polímero
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Intervalo de pH De 2 a 12