Learn More
Fluorobenceno, TRC
Código de producto. 30391422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391422 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30391422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF588300250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorobenzene
CAS 462-06-6
Fórmula molecular C6 H5 F
Cantidad 250 g
Sinónimo Benzene, fluoro-, Fluorobenzene, Monofluorobenzene, NSC 68416, Phenyl fluoride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Fc1ccccc1
Nombre IUPAC fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 96.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0375