Learn More
Fluorobenceno-d5, TRC
Código de producto. 30408265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408265 100 mg
30403737 1 g
30395207 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30408265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF588302100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1423-10-5
Fórmula molecular C6 2H5 F
Peso molecular (g/mol) 101.13
Sinónimo Fluorobenzene-d5, Fluorobenzene D5
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzeno
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorobenzene-D5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0689