Learn More
Fluorobenceno-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorobenzene-D5 |
| CAS | 1423-10-5 |
| Fórmula molecular | C6 2H5 F |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(F)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 101.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0689 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |