Learn More
Fluoroacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10158692 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10158692 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10661365 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10158692 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151780010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 430-51-3 | C3H5FO | 76.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 430-51-3
Fórmula molecular C3H5FO
Peso molecular (g/mol) 76.06
Número MDL MFCD00000451
Clave InChI MSWVMWGCNZQPIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluoroacetone, 1-fluoro-2-propanone, 1-fluoroacetone, 2-propanone, 1-fluoro, mono-fluoroacetone, acetone, fluoro, 1-fluoroacetone #, ch3coch2f, acmc-1bne0
PubChem CID 9889
Nombre IUPAC 1-fluoropropan-2-ona
SMILES CC(=O)CF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoroacetone
Color Rojo
Densidad 1.0540g/mL
Punto de ebullición 75.0°C
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2F
Índice de refracción 1.3660 to 1.3700
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.054
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoroacetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.