Learn More
Fluoroacetamida, TRC
Código de producto. 30404583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404583 100 mg
30394902 500 mg
30402977 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF587080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 640-19-7
Fórmula molecular C2 H4 F N O
Peso molecular (g/mol) 77.06
Sinónimo FAA, Acetamide, fluoro-
Nombre IUPAC 2-fluoroacetamida
SMILES NC(=O)CF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoroacetamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4FNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.0277