Learn More
Hexafluorofosfato de fluoro-N,N,N',N'-tetrametilformamidinio,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441756 1 g 1 g
15451756 5 g 5 g
15461756 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54910.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 164298-23-1 | C5H12F7N2P | 264.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de fluoro-N,N,N′,N′-tetrametilformamidinio se utiliza como reactivo para la síntesis de derivados β-2,2-aminoácidos antimicrobianos catiónicos, análogos de la filantotoxinas para la inhibición del receptor ionotrópico de glutamato, pequeños β-peptidomiméticos para los antimicrobianos y la ligadura de hidrazona para ensamblar nanopartículas virales multifuncionales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164298-23-1
Fórmula molecular C5H12F7N2P
Peso molecular (g/mol) 264.128
Número MDL MFCD02684443
Clave InChI ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, n-dimethylamino fluoromethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate v, tetramethyl fluoroformamidium hexafluoro phosphate, n,n,n',n'-tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, c5h12fn2.f6p, acmc-209dqu, tetramethyl fluoroformamidium hexafluorophosphate
PubChem CID 2774761
Nombre IUPAC [dimetilamino(fluoro)metilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Punto de fusión 104°C to 111°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.12
Porcentaje de pureza 98%