Learn More
Fluoro-N,N,N',N'-bis(tetrametileno)formamidinio hexafluorofosfato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11348941 5 g Frasco de vidrio 5 g
11975711 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440360050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 164298-25-3 | C9H16FN2·F6P | 316.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164298-25-3
Fórmula molecular C9H16FN2·F6P
Peso molecular (g/mol) 316.2
Clave InChI MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo btffh, bis tetramethylene fluoroformamidinium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, c9h16fn2.f6p, fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate t, 1e-1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate
PubChem CID 10935980
Nombre IUPAC 1-[fluoro(pirrolidin-1-io-1-ilideno)metil]pirrolidina; hexafluorofosfato
SMILES C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
Punto de fusión 152.0°C to 154.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 32.82 to 35.55% C, 8.51 to 9.21% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoro-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.