Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Código de producto. 11825082 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro nominal (métrico):
5 μm
10 μm
15 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
70 μm
80 μm
100 μm
120 μm
140 μm
160 μm
Cantidad:
1 g
5 g
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 g
5 g
38 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro nominal (métrico) | Cantidad | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11825082 | 25 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11865042 | 80 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11885042 | 100 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11805052 | 120 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11815052 | 140 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11825052 | 140 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11835052 | 160 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11845052 | 160 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11855052 | 5 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11865052 | 5 μm | 5 g | Verde | 1 PCS |
| 11875052 | 10 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11885052 | 10 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11895052 | 15 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11805062 | 15 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11825062 | 25 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11835062 | 30 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11845062 | 30 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11855062 | 40 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11865062 | 40 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11875062 | 50 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11885062 | 50 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11895062 | 70 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11805072 | 70 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11835072 | 100 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11845072 | 100 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11865072 | 5 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11885072 | 10 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11805082 | 15 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11815082 | 25 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11835082 | 30 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11845082 | 30 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11895042 | 120 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11875042 | 100 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11855042 | 80 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11895072 | 15 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11875072 | 10 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11815062 | 25 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11855072 | 5 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11825082
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
365B
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde y rojo, que son partículas de polímero con tinción interna y colores brillantes y llamativos.
Fabricadas en poliestireno, las partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific Fluoro-Max de color verde y rojo tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C). Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia. También se pueden detectar usando una lámpara de minerales o de luz negra (UV).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Puede contener una cantidad mínima de dispersantes |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB) |
| Color | Rojo |
| Material | Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) |
| Tipo de producto | Partícula fluorescente |
| Tipo de colorante | Rojo fluorescente Fireflli (542/612 nm) |
| Incluye | Folleto de instrucciones del paquete |
| N.° de celdas | 1,16 x 108/gramo |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ |
| Cantidad | 5 g |
| Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
| Uniformidad | <12% |
| Diámetro medio (métrico) | 25 μm |
| Diámetro nominal (métrico) | 25 μm |
| Diámetro (métrico) | 25 μm |
| Mostrar más Mostrar menos |