Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color verde
Código de producto. 10516975 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,03 μm
0,04 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,14 μm
0,20 μm
0,25 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,83 μm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
2,2 μm
3,0 μm
5,0 μm
10,0 μm
Cantidad:
10 mL
15 ml
60 mL
90 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10516975 0,03 μm 15 ml 15 ml
11543353 1,0 μm 10 mL 10 ml
11878383 1,0 μm 60 mL 60 ml
11888383 2,0 μm 10 mL 10 ml
11898383 2,0 μm 60 mL 60 ml
11808393 2,2 μm 10 mL 10 ml
11818393 2,2 μm 60 mL 60 ml
11828393 3,0 μm 10 mL 10 ml
11838393 3,0 μm 60 mL 60 ml
11523363 5,0 μm 10 mL 10 ml
11858393 5,0 μm 60 mL 60 ml
11868393 0,10 μm 15 ml 15 ml
11898393 10,0 μm 60 mL 60 ml
11878393 0,10 μm 90 mL 90 ml
11818403 0,14 μm 90 mL 1 PCS
10628755 0,20 μm 15 ml 15 ml
11838403 0,20 μm 90 mL 90 ml
11868403 0,25 μm 15 ml 15 ml
11878403 0,25 μm 90 mL 90 ml
11858403 0,03 μm 90 mL 1 PCS
11888403 0,30 μm 15 ml 15 ml
11898403 0,30 μm 90 mL 90 ml
11808413 0,04 μm 15 ml 15 ml
11828413 0,40 μm 15 ml 15 ml
11838413 0,40 μm 90 mL 90 ml
11533323 0,04 μm 90 mL 90 ml
11868413 0,05 μm 15 ml 15 ml
13415406 0,50 μm 15 ml 15 ml
11888413 0,50 μm 15 ml 15 ml
11898413 0,50 μm 90 mL 90 ml
11878413 0,05 μm 90 mL 90 ml
11808423 0,60 μm 15 ml 1 PCS
11818423 0,60 μm 90 mL 90 ml
11828423 0,70 μm 15 ml 15 ml
11838423 0,70 μm 90 mL 90 ml
11848423 0,08 μm 15 ml 15 ml
11854792 0,08 μm 90 mL 90 ml
11814862 0,09 μm 15 ml 15 ml
11824862 0,09 μm 90 mL 90 ml
11834862 0,90 μm 15 ml 15 ml
11844862 0,90 μm 90 mL 90 ml
11874792 0,83 μm 90 mL 90 ml
11888393 10,0 μm 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Código de producto. 10516975 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor G25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    420.07€ / 15 ml
    Ahorro 839.93€
    66% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos con partículas acuosas de color verde fluorescente.
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color verde, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores brillantes y distintivos cuando se iluminan con luz de longitudes de onda más cortas que la longitud de onda de emisión, lo que mejora el contraste y la visibilidad en relación con los materiales del fondo. Estas partículas de polímeros con tinción interna emplean el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante por toda la matriz de polímero para emitir colores fluorescentes brillantes, minimizar el blanqueamiento fotográfico y evitar la lixiviación de colorante a medios acuosos.
Características:
  • Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C).
  • Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
  • Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
  • También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar en función del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
Concentración 1 % de sólidos
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.
Contenido Microesferas de poliestireno tintadas en agua
Color Verde
Material Poliestireno
Tipo de producto Partícula fluorescente
Tipo de colorante Verde fluorescente Firefli™ (468/508 nm)
Incluye Folleto de instrucciones del paquete
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 15 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad <20%
Diámetro medio (métrico) 0,03 μm
Diámetro nominal (métrico) 0,03 μm
Diámetro (métrico) 0,03 μm