Learn More
Fluoro 2-desoxi-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetil-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30391740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391740 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30391740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59025050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucose
CAS 86786-39-2
Fórmula molecular C12 H16 F2 O7
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16F2O7/c1-5(15)18-4-8-10(19-6(2)16)11(20-7(3)17)9(13)12(14)21-8/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12?/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(F)[C@H](F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3R,4S,5R)-3,4-diacetiloxi-5,6-difluorooxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 310.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0864