Learn More
Fluorinert FC 40 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30400779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400779 25 g
30394798 10 g
30393578 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF48580825G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51142-49-5
Fórmula molecular C9F21N •C12F27N
Peso molecular (g/mol) 1192.16
Sinónimo Electronic Liquid FC 40, FC 40, FC 40 oil, Fluorinert Electronic Liquid FC 40
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(perfluorobutil)-N-(trifluorometil)butan-1-amina--tris(perfluorobutil)amina (1/1)
SMILES FC(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorinert FC 40 (Technical Grade)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12F27N.C9F21N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33;10-1(11,5(18,19)20)3(14,15)7(24,25)31(9(28,29)30)8(26,27)4(16,17)2(12,13)6(21,22)23
Formula Weight (peso de la fórmula) 1191.93