Learn More
fluorindina, TRC
Código de producto. 30404582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30404582 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30404582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF485800100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Fluorindine
CAS 111076-33-6
Fórmula molecular C18H12N4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5,14-Dihydroquinoxalino[2,3-b]phenazine, 5,14-Dihydro-5,7,12,14-tetraazapentacene
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12N4/c1-2-6-12-11(5-1)19-15-9-17-18(10-16(15)20-12)22-14-8-4-3-7-13(14)21-17/h1-10,19-20H
SMILES C12=CC=CC=C1NC3=CC4=NC5=C(C=CC=C5)N=C4C=C3N2
Nombre IUPAC 5,14-dihidroquinoxalino[2,3-b]fenazina
Peso molecular (g/mol) 284.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.11
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.