Learn More
Patrón de fluoruro para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15618235 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15618235 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15618235 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ASF95Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.79€
    74.53€ / 125 ml
    Ahorro 20.26€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
NaF0,1M
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoride Standard
Nombre de nota Para la calibración de electrodos selectivos de iones
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7681-49-4, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.42, 99.58
Nombres de analitos o componentes Sodium fluoride,distilled water,conductivity or of similar purity
Fórmula molecular FNa
Número MDL MFCD00003524
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [F-].[Na+]
Elemento Fluoruro de sodio
Nombre IUPAC sodio; fluoruro
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:28741
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M.
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio