Learn More
Estándar de fluoruro: F- a 10000 μg/mL en H2O , VHG™
Código de producto. 17978474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
17978474 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17978474 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGI1PF500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de fluoruro: F- a 10000 μg/mL en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Fluoride
CAS 16984-48-8
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Fluoride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular F-
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo F−
SMILES [F-]
Nombre IUPAC Fluoruro
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 19
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 19 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.