Learn More
Estándar de fluoruro: F- a 10000 μg/mL en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de fluoruro: F- a 10000 μg/mL en H2O
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Fluoride |
| CAS | 16984-48-8 |
| Métodos | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nombres de analitos o componentes | Fluoride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | F- |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | F− |
| SMILES | [F-] |
| Nombre IUPAC | Fluoruro |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?