Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoride Buffer Solution |
| Nombre de nota | According to DEV D4 |
| CAS | 7732-18-5, 145819-99-4, 6132-04-3 |
| Cantidad | 1 L |
| Número UN | NONH for all modes of transport |