Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorexón
Código de producto. 10154161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154161 25 g Frasco de vidrio 25 g
10766642 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10154161 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 410630250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1461-15-0 | C30H26N2O13 | 622.539 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1461-15-0
Fórmula molecular C30H26N2O13
Peso molecular (g/mol) 622.539
Número MDL MFCD00005049
Clave InChI DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bis[N, N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Calcein, Fluorescein Complexon
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
Nombre IUPAC Ácido 2-[[7'-[[bis(carboximetil)amino]metil]-3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-2'-il]metil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorexon
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.54
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Suitable for calcium determination
Espectrometría UV Complies
Color Marrón-naranja a naranja-amarillo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo