Learn More
Invitrogen™ Fluorescent Compatible Sample Buffer (4X, non-reducing)
Código de producto. 15940783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15940783 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 15940783 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC2570
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El tampón de muestras compatible con fluorescencia Invitrogen se utiliza en electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE).
Está optimizado para su uso en Western blots fluorescentes, ya que no interfiere en canales fluorescentes, a diferencia de otros tampones de muestras estándares. El tampón de muestras compatible con fluorescencia no reduce, pero también puede utilizarse en condiciones de desnaturalización.
• Sin reducción: listo para usar para SDS-PAGE sin reducción o el tipo y la cantidad preferidos de agente reductor (por ejemplo, DTT) se pueden añadir para producir condiciones de reducción
• Colorantes de marcador de carril: marcadores visibles de la parte frontal del colorante
• Cómodo: estable a temperatura ambiente, lo que permite el almacenamiento en el banco donde se realiza la electroforesis
• Concentrado: la formulación 4X proporciona más versatilidad que los tampones 2X tradicionales
• Adecuado para la detección de fluorescencia: formulado para evitar la autofluorescencia durante la detección de fluorescencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tampón Tampones de carga de muestras
Concentración 4X
Método de detección Fluorescente
Tipo de gel Gel de tricina, gel de tris-glicina, gel de SDS-PAGE (cualquiera), gel bis-tris, gel bis-tris Plus, gel de tris-acetato, Tris-Glycine, SDS-PAGE, Bis-Tris, Bis-Tris Plus, Tris-Acetate
Compatibilidad del gel Geles SDS-PAGE
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Tampón de muestras compatible con fluorescentes