Learn More
Abrillantador fluorescente ER-II, 1-(2-cianoestiril)-4-(4-cianoestiril)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorescent Brightener ER-II, 1-(2-Cyanostyryl)-4-(4-cyanostyryl)benzene |
| CAS | 13001-38-2 |
| Fórmula molecular | C24H16N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H16N2/c25-17-22-13-11-20(12-14-22)6-5-19-7-9-21(10-8-19)15-16-23-3-1-2-4-24(23)18-26/h1-16H/b6-5+,16-15+ |
| SMILES | N#Cc1ccc(\C=C\c2ccc(\C=C\c3ccccc3C#N)cc2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 332.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1313 |