Learn More
Abrillantador fluorescente 87 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorescent Brightener 87 (Technical Grade) |
| CAS | 12768-91-1 |
| Fórmula molecular | C40H40N12Na4O16S4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Kayaphor S |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H44N12O16S4.4Na/c53-19-15-51(16-20-54)39-47-35(41-27-7-11-31(12-8-27)69(57,58)59)45-37(49-39)43-29-5-3-25(33(23-29)71(63,64)65)1-2-26-4-6-30(24-34(26)72(66,67)68)44-38-46-36(48-40(50-38)52(17-21-55)18-22-56)42-28-9-13-32(14-10-28)70(60,61)62;;;;/h1-14,23-24,53-56H,15-22H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H2,41,43,45,47,49)(H2,42,44,46,48,50);;;;/q;4*+1/p-4/b2-1+;;;; |
| SMILES | OCCN(CCO)C1=NC(NC2=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C2)=NC(NC(C=C3S(=O)(O[Na])=O)=CC=C3/C=C/C(C=C4)=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C4NC5=NC(N(CCO)CCO)=NC(NC6=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C6)=N5)=N1 |
| Nombre IUPAC | (E)-6,6'-(eteno-1,2-diil)bis(3-((4-(bis(2-hidroxietil)amino)-6-((4-sulfonatofenil)amino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)bencenosulfonato de sodio) |
| Peso molecular (g/mol) | 1165.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1164.12 |