Learn More
Fluorescente Brightener 71 (~65%), TRC
Código de producto. 30406694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406694 1 g
30391041 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5960801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16090-02-1
Fórmula molecular C40 H38 N12 O8 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 924.9149
Sinónimo 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-bis[(4-anilino-6-morpholino-s-triazin-2-yl)amino]-, disodium salt (6CI,7CI,8CI), Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-(4-morpholinyl)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt (9CI), 2M/G-LT, 4,4'-Bis(2-morpholino-4-anilino-s-triazinyl-6-amino)stilbene-2,2'-disulfonic acidisulfonic acid d disodium salt, 4,4'-Bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulfonic acid disodium salt, 4,4'-Bis[(6-anilino-4-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2,2'-disulfostilbene disodium salt, 4,4'-Bis[4''-anilino-6''-morpholinotriazinyl-2''-amino]stilbene-2,2'-disulfonic acid disodium salt, Belofor KD 2, Belotex KD, Blancophor BBH, Blankophor BBH, Blankophor DML, Blankophor MBBH, Brightener 33, Brightener BR 15, C.I. 40625, C.I. Fluorescent Brightener 244, C.I. Fluorescent Brightener 250, C.I. Fluorescent Brightener 260, C.I. Fluorescent Brightener 71, CXT, Calcofluor White RC, D-MS, DAS 1, DAS 1 (brightener), DMA-X, DMS, Disodium 4,4'-bis(2-anilino-4-morpholino-1,3,5-triazin-6-ylamino)-2,2'-stilbenedisulfonate, Disodium 4,4'-bis(2-morpholino-4-phenylamino-s-triazin-6-ylamino)stilbine-2,2'-disulfonate, Disodium 4,4'-bis(4-anilino-2-morpholino-s-triazin-6-ylamino)stilbene-2,2'-disulfonate, Disodium 4,4'-bis(4-anilino-6-morpholino-s-triazin-2-ylamino)stilbene-2,2'-disulfonate, Disodium 4,4'-bis[(2-anilino-4-morpholino-s-triazin-6-yl)amino]-2,2'-stilbenedisulfonate, Disodium 4,4'-bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulfonate, Disodium anilinomorpholinotriazinyl-aminostilbenesulfonate, FB 71, Fluorescent Brightener 260, Fluorescent Brightener 71, Fluorescent Brightener CXT, Heliofor 3BC, Heliofor BDC, Hiltamine Arctic White DML, Kayaphor MAS, Leukopur PAM, MBBH 766, Mikephor TB, Optiblanc 2M/G-LT, Optiblanc 2MG, Phorwite MBBH 766, Photine CBUS, Photine CBUS 560B, Photine CBUS-B 560, Rylux D, Sodium 4,4'-bis(2-anilino-4-morpholino-6-amino-1,3,5-triazinyl)stilbene-2,2'-disulfonate, Stralex MD, Tinopal AMS, Tinopal AMS-GX, Tinopal DMA, Tinopal DMA-X, Tinopal DMS, Tinopal DMS-X, Tinopal EMS, Whitex SA, Whitex SA extra conc.(H)
Nombre IUPAC disodio; 5-[(4-anilino-6-morfolina 4-il-1,3,5-triazina-2-il)amino]-2-[(E)-2-[4-[(4-anilino-6-morfolina 4-il-1,3,5-triazina-2-il)amino]-2-sulfonatofenilo]etenosulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(Nc2nc(Nc3ccccc3)nc(n2)N4CCOCC4)ccc1\C=C\c5ccc(Nc6nc(Nc7ccccc7)nc(n6)N8CCOCC8)cc5S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescent Brightener 71
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C40H40N12O8S2.2Na/c53-61(54,55)33-25-31(43-37-45-35(41-29-7-3-1-4-8-29)47-39(49-37)51-17-21-59-22-18-51)15-13-27(33)11-12-28-14-16-32(26-34(28)62(56,57)58)44-38-46-36(42-30-9-5-2-6-10-30)48-40(50-38)52-19-23-60-24-20-52;;/h1-16,25-26H,17-24H2,(H,53,54,55)(H,56,57,58)(H2,41,43,45,47,49)(H2,42,44,46,48,50);;/q;2*+1/p-2/b12-11+;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 924.2172