Learn More
Fluorescente Brightener 28 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30137141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137141 1 g 1 g
30134154 250 mg 250 miligramos
30003745 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5997401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4404-43-7
Fórmula molecular C40H44N12O10S2
Peso molecular (g/mol) 916.98
Sinónimo C.I. Fluorescent Brightening Agent 28, 2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulfonic acid, 4,4'-Bis[(4-anilino-6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-Bis[2-anilino-4-[bis(hydroxyethyl)amino]-s-triazin-6-ylamino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4,4'-Bis[[4-anilino-6-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-s-triazin-2-yl]amino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid, Phorwite BBH
SMILES OCCN(CCO)c1nc(Nc2ccccc2)nc(Nc3ccc(\C=C\c4ccc(Nc5nc(Nc6ccccc6)nc(n5)N(CCO)CCO)cc4S(=O)(=O)O)c(c3)S(=O)(=O)O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescent Brightener 28 (Technical Grade)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C40H44N12O10S2/c53-21-17-51(18-22-54)39-47-35(41-29-7-3-1-4-8-29)45-37(49-39)43-31-15-13-27(33(25-31)63(57,58)59)11-12-28-14-16-32(26-34(28)64(60,61)62)44-38-46-36(42-30-9-5-2-6-10-30)48-40(50-38)52(19-23-55)20-24-56/h1-16,25-26,53-56H,17-24H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H2,41,43,45,47,49)(H2,42,44,46,48,50)/b12-11+