Learn More
MP Biomedicals™ Abrillantador fluorescente 28
Código de producto. 11465501 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465501 25 g 25 g
11445501 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465501 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0215806725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00€
    1210.65€ / 25 g
    Ahorro 64.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Fluorescencia transparente azulada bajo radiación UV. El abrillantador fluorescente 28 es un compuesto orgánico incoloro que se utiliza para la tinción de hongos y como tinte de viabilidad. Los usos industriales incluyen su uso como agente abrillantador fluorescente para tejidos de celulosa y poliamida, papel y detergentes y jabones.
  • Este producto está relacionado estructuralmente con el abrillantador fluorescente 9 (Calcofluor White MR), que fue utilizado por Jefferies y Belcher y por Maeda e Ischida en estudios de tejidos vegetales.
Especificaciones
Cantidad 25 g
Requisitos de almacenamiento Conservar a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C)
Formato Polvo
Concentración 0,05% a 0,20%
Para utilizar con (aplicación) Fluorescent Brightener 28 se utiliza para la tinción de hongos y como tinción de viabilidad. Los usos industriales incluyen agente iluminador fluorescente para tejidos de celulosa y poliamida, papel y detergentes y jabones.
Color Amarillo
Punto de fusión 290 °C
CAS 4404-43-7
Fórmula molecular C40H42N12O10S2Na2
Formula Weight (peso de la fórmula) 960,96
Sinónimo Calcofluor White M2R, Tinopal UNPA-GX
Tipo de producto Abrillantador fluorescente
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.