Descripción
Fluorescencia transparente azulada bajo radiación UV. El abrillantador fluorescente 28 es un compuesto orgánico incoloro que se utiliza para la tinción de hongos y como tinte de viabilidad. Los usos industriales incluyen su uso como agente abrillantador fluorescente para tejidos de celulosa y poliamida, papel y detergentes y jabones.
- Este producto está relacionado estructuralmente con el abrillantador fluorescente 9 (Calcofluor White MR), que fue utilizado por Jefferies y Belcher y por Maeda e Ischida en estudios de tejidos vegetales.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 g |
| Requisitos de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) |
| Formato | Polvo |
| Concentración | 0,05% a 0,20% |
| Para utilizar con (aplicación) | Fluorescent Brightener 28 se utiliza para la tinción de hongos y como tinción de viabilidad. Los usos industriales incluyen agente iluminador fluorescente para tejidos de celulosa y poliamida, papel y detergentes y jabones. |
| Color | Amarillo |
| Punto de fusión | 290 °C |
| CAS | 4404-43-7 |
| Fórmula molecular | C40H42N12O10S2Na2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 960.96 |
| Show More |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.