Learn More
Fluorescente Brightener 134 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30400337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400337 50 mg
30400338 100 mg
30392934 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59782550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3426-43-5
Fórmula molecular C34H28N10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 814.76
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-methoxy-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, sodium salt (1:2), 2,2’-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-bis[(4-anilino-6-methoxy-s-triazin-2-yl)amino]-, disodium salt (6CI,7CI,8CI), Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-methoxy-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt (9CI), Belofor KB, C.I. 40619, C.I. FBA 90, C.I. Fluorescent Brightener 134, C.I. Fluorescent Brightener 213, C.I. Fluorescent Brightener 90, C.I. Fluorescent Brightening Agent 90, CF, Disodium 4,4'-bis(2-methoxy-4-phenylamino-s-triazin-6-ylamino)stilbine-2,2'-disulfonate, Disodium 4,4'-bis[(2-anilino-4-methoxy-1,3,5-triazin-6-yl)amino]stilbene-2,2'-disulfonate, Fluorescent Brightener 213, Fluorescent Brightening Agent 90, Heliofor CSP, Heliofor RCP, Intrawite CF, Kayaphor AS, Kayaphor AS 150, Kayaphor ASC, Leucophor PC, Mikephor BS, Photine HV, Ranipal NYR, Rylux PRS, Uvitex CF, Uvitex CF 200, Uvitex CF conc. PRS, Whitex BF, Whitex BOF, Whitex HP
Nombre IUPAC disodio; 5-[(4-anilino-6-metaxi-1,3,5-triazina-2-il)amino]-2-[2-[4-[(4-anilino-6-metaxi-1,3,5-triazina-2-il)amino]-2-sulfonatofenilo]etenosulfonato
SMILES [Na+].[Na+].COc1nc(Nc2ccccc2)nc(Nc3ccc(C=Cc4ccc(Nc5nc(Nc6ccccc6)nc(OC)n5)cc4S(=O)(=O)[O-])c(c3)S(=O)(=O)[O-])n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescent Brightener 134 (Technical Grade)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H30N10O8S2.2Na/c1-51-33-41-29(35-23-9-5-3-6-10-23)39-31(43-33)37-25-17-15-21(27(19-25)53(45,46)47)13-14-22-16-18-26(20-28(22)54(48,49)50)38-32-40-30(42-34(44-32)52-2)36-24-11-7-4-8-12-24;;/h3-20H,1-2H3,(H,45,46,47)(H,48,49,50)(H2,35,37,39,41,43)(H2,36,38,40,42,44);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 814.1328