Learn More
Monoamida del ácido maleico con fluoresceinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoresceinamine Maleic Acid Monoamide |
| CAS | 75900-74-2 |
| Fórmula molecular | C24 H15 N O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2Z)-4-[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)amino]-4-oxo-2-butenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H15NO8/c26-13-2-5-17-19(10-13)32-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(31)33-24)25-21(28)7-8-22(29)30/h1-11,26-27H,(H,25,28)(H,29,30)/b8-7- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35 |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-4-[(3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-5-il)amino]-4-oxobut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 445.378 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.08 |