Learn More
Alfa Aesar™ Fluoresceinamine, isomer II, 95%
Código de producto. 15493349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15493349 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15493349 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor J60609.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fluorescent labeling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoresceinamine
Punto de fusión 285°C
Nombre de nota isomer II
CAS 51649-83-3
Fórmula molecular C20H13NO5
Número MDL MFCD00005051
Beilstein 51708
Sinónimo 6-Aminofluorescein
Clave InChI YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
Nombre IUPAC 5-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
Peso molecular (g/mol) 347.326
PubChem CID 103924
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.32
Porcentaje de pureza 95%
Color Yellow
Cantidad 1 g
Forma física Polvo