Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isómero I de fluoresceinamina 99 %
Código de producto. 10722012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722012 1 g Frasco de vidrio 1 g
10321631 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722012 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 400770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    99.65€ / 1 g
    Ahorro 19.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3326-34-9 | C20H13NO5 | 347.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-34-9
Fórmula molecular C20H13NO5
Peso molecular (g/mol) 347.33
Número MDL MFCD00005052
Clave InChI GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-Aminofluorescein
PubChem CID 76845
Nombre IUPAC 6-amino-3',6'-dihidroxiviro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoresceinamine isomer I
Nombre de nota 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 19, V,8, 713
Color Marrón-Rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.32
Porcentaje de pureza 95% (typically)
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoresceinamine isomer I
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.