Learn More
Fluoresceinamina, isómero I, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444599 1 g 1 g
15454599 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62175.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.82€
    118.65€ / 1 g
    Ahorro 25.17€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de etiquetado fluorescente
5-aminofluorescein is also used to prepare FITC Isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). It is a chemical used as molecular probe and important as fluorescent dye and for derivatives. Fluorescent labeling reagent for proteins. Used in the fluorescent antibody technique for rapid identification of pathogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
5La aminofluoresceína también se utiliza para preparar el isómero I de FITC (CDX-F0011, CDX-F0020). Es una sustancia química utilizada como sonda molecular e importante como colorante fluorescente y para derivados. Reactivo de etiquetado fluorescente para proteínas. Se utiliza en la técnica de anticuerpos fluorescentes para la identificación rápida de patógenos.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), metanol (10 mg/ml) y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz y la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-34-9
Fórmula molecular C20H13NO5
Peso molecular (g/mol) 347.33
Número MDL MFCD00005052
Clave InChI GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-Aminofluorescein
PubChem CID 76845
Nombre IUPAC 6-amino-3',6'-dihidroxiviro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoresceinamine
Punto de fusión 223°C (decomposition)
Nombre de nota isomer I
Beilstein 48395
Color Marrón a rojo
Información de solubilidad Soluble in water (partly),methanol (10mg/ml),and acetone.
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.32
Porcentaje de pureza 96%