Learn More
Fluoresceinamina, isómero 2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoresceinamine, Isomer 2, |
| CAS | 51649-83-3 |
| Fórmula molecular | C20 H13 N O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2 |
| SMILES | Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-3',6'-dihidroxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 347.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.0794 |