Learn More
Fluoresceinamina, Isómero 1, TRC
Código de producto. 30400534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400534 500 mg
30405868 250 mg
30398989 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF485300500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-34-9
Fórmula molecular C20 H13 N O5
Peso molecular (g/mol) 347.32
Nombre IUPAC 6-amino-3',6'-dihidroxiviro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoresceinamine, Isomer 1
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20/h1-9,22-23H,21H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.0794