Learn More
Tocris Bioscience™ Fluorescein Tyramide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18706206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18706206 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18706206 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6456/1
Green fluorescent reagent widely used for signal amplification in IHC and FISH
Fluorescein Tyramide is a green fluorescent reagent widely used for tyramide signal amplification (TSA) in IHC, ICC, FISH and multicolor FISH. HRP catalyzes localized deposition of multiple tyramide molecules (catalyzed reporter deposition, CARD), binding the fluorescein tyramide to adjacent tyrosines to enhance fluorescent signal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3 ',6 '-Dihydroxy-N-(4-hydroxyphenylethyl)-3-oxo-3 H-spiro[isobenzofuran-1,9 '-xanthene]-5(6)-carboxamide
CAS 210236-90-1
Cantidad 1 mg
Objetivo Tyramide Signaling Amplification/TSA
Fórmula molecular C29H21NO7
Formula Weight (peso de la fórmula) 2020
Pureza 95%