Learn More
Fluoresceína, TRC
Código de producto. 30010461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010461 25 g 25 g
30009528 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF48525025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2321-07-5
Fórmula molecular C20 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 332.31
Sinónimo Fluorescein, 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0685