Learn More
Sal Sódica de Fluoresceína, TRC
Código de producto. 17947254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17947254 100 g 100 g
30134799 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17947254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF537563100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-47-8
Fórmula molecular C20 H10 O5 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 376.27
Sinónimo Fluorescein sodium, Disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Nombre IUPAC disodio; 3-oxespiro[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-3',6'-diolato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein disodium salt
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0324