Learn More
Sal sódica de fluoresceína, indicador, 98,5 a 100,5%, Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorescein Sodium Salt |
| Punto de fusión | >300°C |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3833041 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.27g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98.5 to 100.5% |
| Grado | Indicador |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 1 kg |
| Mostrar más |