Learn More
Sal sódica de fluoresceína, indicador, 98,5 a 100,5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15682930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15682930 100 g Frasco de vidrio 100 g
15692930 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
15602940 4 x 1 kg Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15682930 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 28803100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador, del 98,5 al 100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-47-8
Fórmula molecular C20H10Na2O5
Peso molecular (g/mol) 376.28
Número MDL MFCD00167039
Clave InChI NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC 2-(6-óxido-3-oxo-3H-xanten-9-il)benzoato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein Sodium Salt
Punto de fusión >300°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3833041
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.27g/mol
Porcentaje de pureza 98.5 to 100.5%
Grado Indicador
Envase Frasco de vidrio
Color Rojo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo