Learn More
Fluoresceína sódica, pura, C.I.45350, Fisher Chemical™
Código de producto. 10090160 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10090160 100 g 100 GR
10714951 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10090160 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/1300/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fluoresceína sódica, pura, C.I.45350
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-47-8
Fórmula molecular C20H10Na2O5
Peso molecular (g/mol) 376.28
Número MDL MFCD00167039
Clave InChI NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Especificaciones
Punto de fusión 320°C
Color Marrón-Rojo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.27g/mol
Envase Tarro de cristal