Learn More
Fluorescein, Pure, C.I.45350, Fisher Chemical™
Código de producto. 10598990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10598990 100 g 100 g
10497250 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10598990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/1200/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2321-07-5
Fórmula molecular C20H12O5
Peso molecular (g/mol) 332.31
Número MDL 5050
Clave InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Especificaciones
Punto de fusión 314°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.3g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Marrón-Rojo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2