Specifications
| Nombre del producto químico o material | Fluorescein |
| Punto de fusión | 314.0°C to 316.0°C |
| Nombre de nota | 99% |
| Fluorescencia máx. | 518nm (in basic CH3OH) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 498nm (in basic MeOH) |
| Coeficiente de absorción molar | 63900L/(mole.cm) (lambda max.) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Idoneidad | (for use as a laser dye) passes |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Fluorescein
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein