Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isómero I de isotiocianato de fluoresceína, 90 %, puro
Código de producto. 10356460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10356460 1 g Frasco de vidrio 1 g
10080940 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10115253 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10356460 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 119250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    235.65€ / 1 g
    Ahorro 42.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-32-7
Fórmula molecular C21H11NO5S
Peso molecular (g/mol) 389.381
Número MDL MFCD00005063
Clave InChI MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-6-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spécification
Nombre del producto químico o material Fluorescein isothiocyanate isomer I
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Índice Merck 15, 4120
Color Blanco
Cantidad 1 g
Forma física Crystals
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.38
Porcentaje de pureza ≥88% (HPLC)
Grado Pure
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorescein isothiocyanate isomer I
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Mention de danger
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'- [9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.