Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isómero I de isotiocianato de fluoresceína, 90 %, puro
Código de producto. 10080940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10080940 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10356460 1 g Frasco de vidrio 1 g
10115253 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10080940 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 119252500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-32-7
Fórmula molecular C21H11NO5S
Peso molecular (g/mol) 389.381
Número MDL MFCD00005063
Clave InChI MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-6-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein isothiocyanate isomer I
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Índice Merck 15, 4120
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Forma física Crystals
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.38
Porcentaje de pureza ≥88% (HPLC)
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorescein isothiocyanate isomer I
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.