Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isotiocianato de fluoresceína, isómero 1, 95 %
Código de producto. 11327346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327346 1 g 1 g
11337346 50 mg 50 miligramos
11347346 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327346 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L09319.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    241.65€ / 1 g
    Ahorro 26.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Fluorescein isothiocyanate is used as fluorescent labeling reagent for proteins and for rapid identification of pathogens in fluorescent antibody technique. It is also used as a reagent for microsequencing of proteins and peptides (HPLC). On celite it is used for the labeling of fibrinogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de fluoresceína se utiliza como reactivo de etiquetado fluorescente para proteínas y para la identificación rápida de patógenos en la técnica de anticuerpos fluorescentes. También se utiliza como reactivo para la microsecuenciación de proteínas y péptidos (HPLC). En celite se utiliza para el etiquetado del fibrinógeno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en DMSO, etanol, metanol DMF y acetona
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3326-32-7
Fórmula molecular C21H11NO5S
Peso molecular (g/mol) 389.381
Número MDL MFCD00005063
Clave InChI MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fitc, fluorescein isothiocyanate isomer i, 5-isothiocyanatofluorescein, fluorescein 5-isothiocyanate, 5-fitc, fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein 5 6-isothiocyanate, fitc isomer 1, unii-i223nx31w9, fitc isomer
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-6-isotiocianatospiro[2-benzofurano-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein isothiocyanate
Nombre de nota isomer 1
Punto de fusión >360°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1407295
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in DMSO,ethanol,methanol DMF and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.39
Porcentaje de pureza 95%