Learn More
Isotiocianato de fluoresceína (>85%), TRC
Código de producto. 30404467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404467 100 mg
30389024 250 mg
30402367 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF485715100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27072-45-3
Fórmula molecular C21H11NO5S
Peso molecular (g/mol) 389.38
Sinónimo FITC, Isothiocyanato Fluorescein, 3',6'-Dihydroxy-5(or 6)-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one Incompletely Defined Substance, 5(6)-FITC
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O.CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein Isothiocyanate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H