Learn More
Fluoresceína, ácido libre, Reag. Ph. Eur., Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorescein |
| Punto de fusión | 314 °C a 316 °C |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 94324 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332,31g/mol |
| Olor | Inodoro |
| Envase | Frasco de plástico |
| Idoneidad | Supera la prueba para el espectro UV |
| Índice de color n.º | Acid Yellow 73 |
| Mostrar más |