Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceína, sal disódica, pura
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 1700 (at lambda max.) min. |
| Nombre del producto químico o material | Fluorescein, Disodium Salt |
| Punto de fusión | 320.0°C |
| Índice de absorción | 1.2 to 1.7 |
| Beilstein | 19, V,6, 456 |
| Índice Merck | 15, 4192 |
| Sinónimo | Acid Yellow 73, Fluorescein, Water Soluble, Uranine, C.I. 45350 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 488 to 491nm (in buffer pH 8) |
| Mostrar más |