Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceína, sal disódica, pura
Código de producto. 10206090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10206090
Marca: Thermo Scientific Chemicals 173245000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-47-8
Fórmula molecular C20H10Na2O5
Peso molecular (g/mol) 376.28
Número MDL MFCD00167039
Clave InChI NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Especificaciones
Absorbancia 1700 (at lambda max.) min.
Nombre del producto químico o material Fluorescein, disodium salt
Punto de fusión 320.0°C
Índice de absorción 1.2 to 1.7
Beilstein 19, V,6, 456
Índice Merck 15, 4192
Sinónimo Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350
Información de solubilidad Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 488 to 491nm (in buffer pH 8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.27
Pérdida por secado 10% (105°C) max.
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón a naranja-rojo o marrón-verde
Cantidad 500 g
Forma física Polvo