Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica hidrato de fluoresceína
Código de producto. 11424783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424783 500 g 500 g
11414783 100 g 100 g
11434783 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424783 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11659.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376.28 g/mol
Fluorescein disodium salt hydrate is used in dye, ink pigment, in cosmetic products, to detect corneal epithelial defects, and also used as a fluorescent tracer to study blood-brain barrier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica hidrato de fluoresceína se utiliza en productos colorantes, de pigmento de tinta y cosméticos para detectar defectos del epitelio corneano. También se utiliza como marcador fluorescente para estudiar la barrera hematoencefálica.
Solubilidad
Soluble en agua (500 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-47-8
Fórmula molecular C20H10Na2O5
Peso molecular (g/mol) 376.28
Número MDL MFCD00167039
Clave InChI NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Acid Yellow 73; C.I. 45350
Nombre IUPAC disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorescein disodium salt hydrate
Punto de fusión >250°C
pH 8.3
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 3833041
Índice Merck 14,4159
Información de solubilidad Soluble in water(500g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.28